Print…
Dimethyl-7,7'-dimethoxy[4,4'-bibenzo[d][1,3]dioxole]5,5'-dicarboxylate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4,4'-Dimethoxy-5,6,5',6'-di(methylenedioxy)biphenyl-2,2'-dicarboxylic acid dimethyl ester, Dimethyl 4,4'-Dimethoxy-5,6,5',6'-di(methylenedioxy)biphenyl-2,2'-dicarboxylate, Bifendate, Dimethyl 7,7'-dimethoxy-[4,4'-bibenzo[d][1,3]dioxole]-5,5'-dicarboxylate
B6112-25G B6112-5G
TCIAB6112-25GEA 120 EUR
TCIAB6112-25G TCIAB6112-5G
Dimethyl-7,7'-dimethoxy[4,4'-bibenzo[d][1,3]dioxole]5,5'-dicarboxylate ≥98.0% (por GC)
Dimethyl-7,7'-dimethoxy[4,4'-bibenzo[d][1,3]dioxole]5,5'-dicarboxylate
Fórmula: C₂₀H₁₈O₁₀
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01751431
Número CAS: 73536-69-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 179.0 to 183.0 deg-C