Print…
Fmoc-Dap(Boc)-OH ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Fmoc-(N-beta-boc)-L-alpha,beta-diaminopropionic acid, 3-(tert-Butoxycarbonyl)amino-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-alanine, (S)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)-2-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]propionic acid, Nα-Fmoc-Nβ-Boc-L-2,3-diaminopropionic acid, (S)-3-(Boc-amino)-2-(Fmoc-amino)propionic acid, 3-(Boc-amino)-N-Fmoc-L-alanine
B6107-1G B6107-5G
TCIAB6107-1GEA 88 EUR
TCIAB6107-1G TCIAB6107-5G
Fmoc-Dap(Boc)-OH ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fmoc-Dap(Boc)-OH
Fórmula: C₂₃H₂₆N₂O₆
Ponto de Fusão: 63°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00235896
Número CAS: 162558-25-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D -7.0 to -9.0 deg (C=, MeOH) (calcd.on anh.substance)
Water max. 3.0 %