Print…
Benzyl isovalerate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Benzyl 3-methylbutanoate
B6099-100G B6099-25G
TCIAB6099-100GEA 66 EUR
TCIAB6099-100G TCIAB6099-25G
Benzyl isovalerate ≥98.0% (por GC)
Benzyl isovalerate
Fórmula: C₁₂H₁₆O₂
Ponto de ebulição: 245°C
Número MDL : MFCD00048348
Número CAS: 103-38-8
EINECS: 203-106-7
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %