Print…
2-(2-Bromophenyl)-1H-benzimidazole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-(2-Bromophenyl)-1H-1,3-benzodiazole, 2-(2-Bromophenyl)-1H-benzo[d]imidazole
B6092-1G B6092-5G
TCIAB6092-1GEA 31 EUR
TCIAB6092-1G TCIAB6092-5G
2-(2-Bromophenyl)-1H-benzimidazole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-(2-Bromophenyl)-1H-benzimidazole
Fórmula: C₁₃H₉BrN₂
Peso Molecular: 273.13 g/mol
Número MDL : MFCD00449969
Número CAS: 13275-42-8
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 239.0 to 243.0 deg-C