Print…
tert-Butyl-3-formylpyrrolidine-1-carboxylate ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (+/-)-3-Formylpyrrolidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, (+/-)-1-Boc-pyrrolidine-3-carboxaldehyde, (+/-)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-formylpyrrolidine, (+/-)-1-Boc-3-formylpyrrolidine, tert-Butyl 3-formylpyrrolidine-1-carboxylate, (+/-)-tert-Butyl 3-Formylpyrrolidine-1-carboxylate, (+/-)-1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxaldehyde
B6091-1G B6091-5G
TCIAB6091-1GEA 57 EUR
TCIAB6091-1G TCIAB6091-5G
tert-Butyl-3-formylpyrrolidine-1-carboxylate ≥96.0% (por GC)
tert-Butyl-3-formylpyrrolidine-1-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₁₇NO₃
Número MDL : MFCD03791257
Número CAS: 59379-02-1
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %