Print…
1-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: N-BOC-1-Aminocyclobutanecarboxylic acid, Boc-cyclovaline, N-tert-Butoxycarbonyl-1-aminocyclobutanecarboxylic acid, 1-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclobutanecarboxylic acid, N-Boc-1-aminocyclobutanecarboxylic acid
B6086-1G B6086-5G
TCIAB6086-1GEA 29 EUR
TCIAB6086-1G TCIAB6086-5G
1-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
1-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₁₇NO₄
Número MDL : MFCD02682623
Número CAS: 120728-10-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C