Acetato de litio hidratado, grau de reagente
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 6108-17-4
Molecular Formula: LiOOCCH3.2H2O
Formula Weight: 102.01 (65.98anhy)
Physical Form: Crystals
Density: 1.300
Appearance: White
Melting Point: 54-57°
Solubility: Freely soluble in water and alcohol
Beilstein Reference: 3564320
Merck Reference: 14,5521
MDL No.: MFCD00066949
Fórmula:
H₃CCOOLi·2H₂O Ponto de Fusão: 54…57 °C Densidade: 1,300 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00066949 Número CAS: 6108-17-4 EINECS: 208-914-3 Merck Index: 14,5521 |