Print…
Boc-Amino-PEG3-Amine ≥96.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: tert-Butyl (2-(2-(2-(2-aminoethoxy)ethoxy)ethoxy)ethyl)carbamate, NH2-PEG3-C2-NH-Boc
B6080-1G B6080-250MG
TCIAB6080-1GEA 307 EUR
TCIAB6080-1G TCIAB6080-250MG
Boc-Amino-PEG3-Amine ≥96.0% (por GC, análise de titulação)
Boc-Amino-PEG3-Amine
Fórmula: C₁₃H₂₈N₂O₅
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD16619220
Número CAS: 101187-40-0
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid to cloudy liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %