Print…
4-Bromo-7-azaindole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B6078-1G B6078-5G
TCIAB6078-1GEA 59 EUR
TCIAB6078-1G TCIAB6078-5G
4-Bromo-7-azaindole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Bromo-7-azaindole
Fórmula: C₇H₅BrN₂
Número MDL : MFCD08272233
Número CAS: 348640-06-2
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 177.0 to 181.0 deg-C