Print…
Acetato de litio hidratado 98%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
199840010 199842500
ACRO199840010EA 190 EUR
ACRO199840010 ACRO199842500
Acetato de litio hidratado 98%, extra puro
Acetato de litio hidratado
Fórmula: H₃CCOOLi·2H₂O
Ponto de Fusão: 56…58 °C
Densidade: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066949
Número CAS: 6108-17-4
EINECS: 208-914-3
Merck Index: 13,05543
Encomendar
Appearance White Adhering crystalline powder and/or chunks
pH 7.5 to 9.5 (5 % solution)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)