Print…
Trihexyl O-Butyrylcitrate ≥92.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B6040-25G B6040-500G
TCIAB6040-25GEA 16 EUR
TCIAB6040-25G TCIAB6040-500G
Trihexyl O-Butyrylcitrate ≥92.0% (por GC)
Trihexyl O-Butyrylcitrate
Fórmula: C₂₈H₅₀O₈
Ponto de Inflamação: 234°C
Número MDL : MFCD00192535
Número CAS: 82469-79-2
EINECS: 413-890-4
UN: 3082
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 92.0 %