Print…
1,6-Bis(triethoxysilyl)hexane ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4,4,11,11-Tetraethoxy-3,12-dioxa-4,11-disilatetradecane
B6035-1G B6035-5G
TCIAB6035-1GEA 50 EUR
TCIAB6035-1G TCIAB6035-5G
1,6-Bis(triethoxysilyl)hexane ≥96.0% (por GC)
1,6-Bis(triethoxysilyl)hexane
Fórmula: C₁₈H₄₂O₆Si₂
Peso Molecular: 410.70 g/mol
Ponto de ebulição: 115°C
Número MDL : MFCD21596675
Número CAS: 52034-16-9
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %