Print…
2-Bromo-2-(2-fluorophenyl)-1-cyclopropylethanone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
B6031-1G B6031-5G
TCIAB6031-1GEA 36 EUR
TCIAB6031-1G TCIAB6031-5G
2-Bromo-2-(2-fluorophenyl)-1-cyclopropylethanone ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-2-(2-fluorophenyl)-1-cyclopropylethanone
Fórmula: C₁₁H₁₀BrFO
Ponto de ebulição: 90°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11977644
Número CAS: 204205-33-4
Encomendar
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %