Print…
(4-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: ((4-Bromophenyl)ethynyl)trimethylsilane
B6028-1G B6028-5G
TCIAB6028-1GEA 26 EUR
TCIAB6028-1G TCIAB6028-5G
(4-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
(4-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
Fórmula: C₁₁H₁₃BrSi
Peso Molecular: 253.214 g/mol
Ponto de Fusão: 62°C
Número MDL : MFCD01863556
Número CAS: 16116-78-2
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C