Print…
2-([1,1'-Biphenyl]-3-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)biphenyl, 3-Biphenylboronic acid Pinacol ester
B6023-1G B6023-5G
TCIAB6023-1GEA 25 EUR
TCIAB6023-1G TCIAB6023-5G
2-([1,1'-Biphenyl]-3-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-([1,1'-Biphenyl]-3-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Fórmula: C₁₈H₂₁BO₂
Número MDL : MFCD18452169
Número CAS: 912844-88-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C