Print…
2-Butylbenzo[d]isothiazol-3(2H)-one ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
B6021-25G B6021-100G
TCIAB6021-25GEA 62 EUR
TCIAB6021-25G TCIAB6021-100G
2-Butylbenzo[d]isothiazol-3(2H)-one ≥95.0% (por GC)
2-Butylbenzo[d]isothiazol-3(2H)-one
Fórmula: C₁₁H₁₃NOS
Ponto de ebulição: 180°C
Número MDL : MFCD09751282
Número CAS: 4299-07-4
EINECS: 420-590-7
UN: 1760
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %