Print…
Boc-11-Aun-OH ≥98.0% (por nitrogênio total e análise de titulação)
Fornecedor: TCI
B6018-5G B6018-25G
TCIAB6018-5GEA 64 EUR
TCIAB6018-5G TCIAB6018-25G
Boc-11-Aun-OH ≥98.0% (por nitrogênio total e análise de titulação)
Boc-11-Aun-OH
Fórmula: C₁₆H₃₁NO₄
Número MDL : MFCD00076902
Número CAS: 10436-25-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C