Lithium acetate, anidro 99+% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Acetic acid lithium salt, Lithiumacetate
297110250
297111000
ACRO297110250EA
51
EUR
ACRO297110250
ACRO297111000
Lithium acetate, anidro 99+% para análise
Lithium acetate
Fórmula:
H₃CCOOLi Peso Molecular: 65.99 g/mol Ponto de Fusão: 280…285 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013057 Número CAS: 546-89-4 EINECS: 208-914-3 Merck Index: 12,05544 |
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 280 to 285 °C |
Water | ≤0.3 % (K.F.) |
Titration with HClO4 | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤200 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤200 ppm |
Calcium (Ca) | ≤200 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤10 ppm |
Potassium (K) | ≤50 ppm |
Sodium (Na) | ≤100 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |