Print…
2-(1-tert-Butoxycarbonylazetidin-3-yl)acetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-[1-Boc-azetidin-3-yl]acetic acid, 2-[1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidin-3-yl]acetic acid
B6013-1G B6013-5G
TCIAB6013-1GEA 16 EUR
TCIAB6013-1G TCIAB6013-5G
2-(1-tert-Butoxycarbonylazetidin-3-yl)acetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-(1-tert-Butoxycarbonylazetidin-3-yl)acetic acid
Fórmula: C₁₀H₁₇NO₄
Número MDL : MFCD02179028
Número CAS: 183062-96-6
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C