Print…
tert-Butyl-3-methyleneazetidine-1-carboxylate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Methylideneazetidine, N-BOC protected, tert-Butyl 3-methyleneazetidine-1-carboxylate
B6011-1G B6011-5G
TCIAB6011-1GEA 53 EUR
TCIAB6011-1G TCIAB6011-5G
tert-Butyl-3-methyleneazetidine-1-carboxylate ≥95.0% (por GC)
tert-Butyl-3-methyleneazetidine-1-carboxylate
Fórmula: C₉H₁₅NO₂
Número MDL : MFCD12031229
Número CAS: 934664-41-2
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %