Print…
1,3,5-Triformylbenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1,3,5-benzenetricarbaldehyde, Trimesic formaldehyde, Benzene-1,3,5-tricarbaldehyde
B6003-200MG B6003-1G
TCIAB6003-200MGEA 35 EUR
TCIAB6003-200MG TCIAB6003-1G
1,3,5-Triformylbenzene ≥98.0% (por GC)
1,3,5-Triformylbenzene
Fórmula: C₉H₆O₃
Número MDL : MFCD00182470
Número CAS: 3163-76-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 165.0 to 169.0 deg-C