Print…
1,4-Bis(dicyclohexylphosphonium)butane bis(tetrafluoroborate) ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: DCyPB-FB
B5991-1G B5991-5G
TCIAB5991-1GEA 72 EUR
TCIAB5991-1G TCIAB5991-5G
1,4-Bis(dicyclohexylphosphonium)butane bis(tetrafluoroborate) ≥95.0% (por análise titulométrica)
1,4-Bis(dicyclohexylphosphonium)butane bis(tetrafluoroborate)
Fórmula: C₂₈H₅₄B₂F₈P₂
Peso Molecular: 626.29 g/mol
Número MDL : MFCD22666031
Número CAS: 1389309-54-9
UN: 1759
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
Melting point 247.0 to 251.0 deg-C