Print…
2-Bromo-7-chloro-9,9-dimethyl-9H-fluorene ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5988-25G B5988-5G
TCIAB5988-25GEA 475 EUR
TCIAB5988-25G TCIAB5988-5G
2-Bromo-7-chloro-9,9-dimethyl-9H-fluorene ≥95.0% (por GC)
2-Bromo-7-chloro-9,9-dimethyl-9H-fluorene
Fórmula: C₁₅H₁₂BrCl
Peso Molecular: 307.62 g/mol
Número CAS: 605630-37-3
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C