Print…
4-Bromo-4'-(4-bromophenyl)-3',5',6'-triphenyl-1,1':2',1''-terphenyl ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
B5986-1G B5986-5G
TCIAB5986-1GEA 138 EUR
TCIAB5986-1G TCIAB5986-5G
4-Bromo-4'-(4-bromophenyl)-3',5',6'-triphenyl-1,1':2',1''-terphenyl ≥98.0% (por HPLC)
4-Bromo-4'-(4-bromophenyl)-3',5',6'-triphenyl-1,1':2',1''-terphenyl
Fórmula: C₄₂H₂₈Br₂
Ponto de Fusão: 374°C
Número MDL : MFCD32062866
Número CAS: 22932-54-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%