Print…
1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]ethane ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (+)-1,2-Bis((2R,5R)-2,5-dimethylphospholano)ethane, 1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethylphospholano]ethane, 1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethylphospholan-1-yl]ethane, (R,R)-Me-BPE
B5985-100MG B5985-500MG
TCIAB5985-100MGEA 214 EUR
TCIAB5985-100MG TCIAB5985-500MG
1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]ethane ≥95.0% (por GC)
1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]ethane
Fórmula: C₁₄H₂₈P₂
Peso Molecular: 258.326 g/mol
Ponto de ebulição: 67°C
Número MDL : MFCD01073770
Número CAS: 129648-07-3
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %