Print…
2-(tert-Butylthio)ethylamine hydrochloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-(tert-Butylthio)ethanamine hydrochloride
B5979-25G B5979-5G
TCIAB5979-25GEA 395 EUR
TCIAB5979-25G TCIAB5979-5G
2-(tert-Butylthio)ethylamine hydrochloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-(tert-Butylthio)ethylamine hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₅NS·HCl
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00052000
Número CAS: 60116-77-0
EINECS: 262-065-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 208.0 to 212.0 deg-C