Print…
2-(2H-Benzo[d][1,2,3]triazol-2-yl)-6-(2-phenylpropan-2-yl)-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenol ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-6-(1-methyl-1-phenylethyl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol
B5976-25G B5976-5G
TCIAB5976-25GEA 97 EUR
TCIAB5976-25G TCIAB5976-5G
2-(2H-Benzo[d][1,2,3]triazol-2-yl)-6-(2-phenylpropan-2-yl)-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenol ≥98.0% (por HPLC)
2-(2H-Benzo[d][1,2,3]triazol-2-yl)-6-(2-phenylpropan-2-yl)-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenol
Fórmula: C₂₉H₃₅N₃O
Número MDL : MFCD02100741
Número CAS: 73936-91-1
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C