Print…
3'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5965-1G B5965-5G
TCIAB5965-1GEA 62 EUR
TCIAB5965-1G TCIAB5965-5G
3'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile ≥98.0% (por GC)
3'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
Fórmula: C₁₃H₈BrN
Número CAS: 160521-46-0
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C