Print…
3'-Bromo[1,1'-biphenyl]-3-carbonitrile ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-(3-Bromophenyl)benzonitrile
B5964-1G B5964-5G
TCIAB5964-1GEA 82 EUR
TCIAB5964-1G TCIAB5964-5G
3'-Bromo[1,1'-biphenyl]-3-carbonitrile ≥98.0% (por GC)
3'-Bromo[1,1'-biphenyl]-3-carbonitrile
Fórmula: C₁₃H₈BrN
Número CAS: 1040141-34-1
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C