Print…
2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropanenitrile ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5950-1G B5950-200MG
TCIAB5950-1GEA 62 EUR
TCIAB5950-1G TCIAB5950-200MG
2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropanenitrile ≥95.0% (por GC)
2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropanenitrile
Fórmula: C₁₀H₁₀BrN
Peso Molecular: 224.11 g/mol
Ponto de ebulição: 85°C
Número MDL : MFCD02684219
Número CAS: 101184-73-0
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %