Print…
1-Bromo-3,3-dimethylbutane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5948-25G B5948-5G
TCIAB5948-25GEA 187 EUR
TCIAB5948-25G TCIAB5948-5G
1-Bromo-3,3-dimethylbutane ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-3,3-dimethylbutane
Fórmula: C₆H₁₃Br
Ponto de ebulição: 138°C
Número MDL : MFCD00060844
Número CAS: 1647-23-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %