Print…
5-[4'-(Bromomethyl)-1,1'-biphenyl-2-yl]-2-triphenylmethyl-2H-tetrazole ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5-[4'-(Bromomethyl)-1,1'-biphenyl-2-yl]-2-trityl-2H-tetrazole
B5933-1G B5933-5G
TCIAB5933-1GEA 64 EUR
TCIAB5933-1G TCIAB5933-5G
5-[4'-(Bromomethyl)-1,1'-biphenyl-2-yl]-2-triphenylmethyl-2H-tetrazole ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
5-[4'-(Bromomethyl)-1,1'-biphenyl-2-yl]-2-triphenylmethyl-2H-tetrazole
Fórmula: C₃₃H₂₅BrN₄
Ponto de Fusão: 137°C
Número MDL : MFCD08274767
Número CAS: 133051-88-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %