Print…
18-(tert-Butoxy)-18-oxooctadecanoic acid ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5928-1G B5928-250MG
TCIAB5928-1GEA 236 EUR
TCIAB5928-1G TCIAB5928-250MG
18-(tert-Butoxy)-18-oxooctadecanoic acid ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
18-(tert-Butoxy)-18-oxooctadecanoic acid
Fórmula: C₂₂H₄₂O₄
Número MDL : MFCD09991735
Número CAS: 843666-40-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C