Print…
3-Butyn-1-amine hydrochloride ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
B5925-1G B5925-200MG
TCIAB5925-1GEA 113 EUR
TCIAB5925-1G TCIAB5925-200MG
3-Butyn-1-amine hydrochloride ≥95.0% (por análise titulométrica)
3-Butyn-1-amine hydrochloride
Fórmula: C₄H₇N·HCl
Número MDL : MFCD06658391
Número CAS: 88211-50-1
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 220.0 to 224.0 deg-C