Print…
1,6-Bis(trichlorosilyl)hexane ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
B5923-25G B5923-5G
TCIAB5923-25GEA 318 EUR
TCIAB5923-25G TCIAB5923-5G
1,6-Bis(trichlorosilyl)hexane ≥95.0% (por GC)
1,6-Bis(trichlorosilyl)hexane
Fórmula: C₆H₁₂Cl₆Si₂
Peso Molecular: 353.03 g/mol
Ponto de ebulição: 281°C
Ponto de Inflamação: 75°C
Número MDL : MFCD00053189
Número CAS: 13083-94-8
EINECS: 235-994-7
UN: 2987
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %