Print…
1,3-Bis[2-(7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-3-yl)ethyl]-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-bis[2-(7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-yl)ethyl]disiloxane
B5922-25G B5922-5G
TCIAB5922-25GEA 105 EUR
TCIAB5922-25G TCIAB5922-5G
1,3-Bis[2-(7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-3-yl)ethyl]-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane ≥95.0% (por GC)
1,3-Bis[2-(7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-3-yl)ethyl]-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
Fórmula: C₂₀H₃₈O₃Si₂
Ponto de ebulição: 195°C
Ponto de Inflamação: 200°C
Número MDL : MFCD03262840
Número CAS: 18724-32-8
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %