Print…
SB239063 ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4-[4-(4-fluorophenyl)-5-(2-methoxypyrimidin-4-yl)imidazol-1-yl]cyclohexan-1-ol, trans-4-[4-(4-fluorophenyl)-5-(2-methoxy-4-pyrimidinyl)-1H-imidazol-1-yl]-cyclohexanol, Rel-(1r,4r)-4-(4-(4-fluorophenyl)-5-(2-methoxypyrimidin-4-yl)-1H-imidazol-1-yl)cyclohexan-1-ol, 4-(4-(4-fluorophenyl)-5-(2-methoxypyrimidin-4-yl)-1H-imidazol-1-yl)cyclohexanol
B5898-25MG B5898-5MG
TCIAB5898-25MGEA 431 EUR
TCIAB5898-25MG TCIAB5898-5MG
SB239063 ≥98.0% (por HPLC)
SB239063
Fórmula: C₂₀H₂₁FN₄O₂
Peso Molecular: 368.4 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD03792786
Número CAS: 193551-21-2
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%