Print…
cis-N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-D-proline ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
B5886-1G B5886-5G
TCIAB5886-1GEA 20 EUR
TCIAB5886-1G TCIAB5886-5G
cis-N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-D-proline ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
cis-N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-D-proline
Fórmula: C₁₀H₁₇NO₅
Número MDL : MFCD02094407
Número CAS: 135042-12-5
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +46.0 to +54.0 deg (C=1, MeOH)