Print…
Benzo[b]naphtho[1,2-d]furan ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5884-1G B5884-5G
TCIAB5884-1GEA 99 EUR
TCIAB5884-1G TCIAB5884-5G
Benzo[b]naphtho[1,2-d]furan ≥98.0% (por GC)
Benzo[b]naphtho[1,2-d]furan
Fórmula: C₁₆H₁₀O
Número MDL : MFCD00046916
Número CAS: 205-39-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C