Print…
2-(Benzyloxy)-1-ethanamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-(Benzyloxy)ethanamine, 2-(Benzyloxy)ethylamine
B5880-1G B5880-5G
TCIAB5880-1GEA 32 EUR
TCIAB5880-1G TCIAB5880-5G
2-(Benzyloxy)-1-ethanamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-(Benzyloxy)-1-ethanamine
Fórmula: C₉H₁₃NO
Ponto de ebulição: 100°C
Número MDL : MFCD00235180
Número CAS: 38336-04-8
UN: 2735
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %