Print…
1-Bromoadamantane 99,0 GC_ASSAY_METHOD, purified_sublimation
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1-Adamantyl bromide
B5879-1G B5879-5G
TCIAB5879-1GEA 61 EUR
TCIAB5879-1G TCIAB5879-5G
1-Bromoadamantane 99,0 GC_ASSAY_METHOD, purified_sublimation
1-Bromoadamantane
Fórmula: C₁₀H₁₅Br
Peso Molecular: 215.13 g/mol
Ponto de ebulição: 226
Número MDL : MFCD00074721
Número CAS: 768-90-1
EINECS: 212-200-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 118.0 to 121.0 deg-C