Print…
Benzyloxytrimethylsilane ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (Benzyloxy)trimethylsilane
B5876-5G B5876-25G
TCIAB5876-5GEA 52 EUR
TCIAB5876-5G TCIAB5876-25G
Benzyloxytrimethylsilane ≥95.0% (por GC)
Benzyloxytrimethylsilane
Fórmula: C₁₀H₁₆OSi
Peso Molecular: 180.32 g/mol
Ponto de ebulição: 212°C
Número MDL : MFCD00134529
Número CAS: 14642-79-6
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light red clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %