Print…
2-[[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy]ethylamine ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)ethanamine, (2-Aminoethoxy)(tert-butyl)dimethylsilane
B5874-1ML B5874-5ML
TCIAB5874-1MLEA 26 EUR
TCIAB5874-1ML TCIAB5874-5ML
2-[[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy]ethylamine ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
2-[[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy]ethylamine
Fórmula: C₈H₂₁NOSi
Número MDL : MFCD18206132
Número CAS: 101711-55-1
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %