Print…
Thiophene-2,5-diboronic acid bis(pinacol) ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2,5-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene, Thiophene-2,5-diboronic acid Bis(pinacol) ester, 2,2'-(2,5-Thiophenediyl)bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane)
B5871-1G B5871-5G
TCIAB5871-1GEA 45 EUR
TCIAB5871-1G TCIAB5871-5G
Thiophene-2,5-diboronic acid bis(pinacol) ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Thiophene-2,5-diboronic acid bis(pinacol) ester
Fórmula: C₁₆H₂₆B₂O₄S
Peso Molecular: 336.06 g/mol
Número MDL : MFCD09800563
Número CAS: 175361-81-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 227.0 to 231.0 deg-C