Print…
2,6-Bis[(2-hydroxyethyl)amino]toluene ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2,2'-((2-Methyl-1,3-phenylene)bis(azanediyl))diethanol, 2,2'-[(2-Methyl-1,3-phenylene)bis(azanediyl)]diethanol, 2,2'-[(2-Methyl-1,3-phenylene)diimino]diethanol
B5854-25G B5854-5G
TCIAB5854-25GEA 86 EUR
TCIAB5854-25G TCIAB5854-5G
2,6-Bis[(2-hydroxyethyl)amino]toluene ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2,6-Bis[(2-hydroxyethyl)amino]toluene
Fórmula: C₁₁H₁₈N₂O₂
Número MDL : MFCD08703311
Número CAS: 149330-25-6
Encomendar
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C