Print…
1,2-Bis(4-bromophenyl)ethane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
B5853-1G B5853-5G
TCIAB5853-1GEA 65 EUR
TCIAB5853-1G TCIAB5853-5G
1,2-Bis(4-bromophenyl)ethane ≥98.0% (por GC)
1,2-Bis(4-bromophenyl)ethane
Fórmula: C₁₄H₁₂Br₂
Peso Molecular: 340.06 g/mol
Ponto de ebulição: 198°C
Número MDL : MFCD00634290
Número CAS: 19829-56-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C