Print…
(3-(Bromomethyl)-1-(p-toluenesulphonyl)azetidin-3-yl)methanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5852-200MG B5852-1G
TCIAB5852-200MGEA 65 EUR
TCIAB5852-200MG TCIAB5852-1G
(3-(Bromomethyl)-1-(p-toluenesulphonyl)azetidin-3-yl)methanol ≥98.0% (por GC)
(3-(Bromomethyl)-1-(p-toluenesulphonyl)azetidin-3-yl)methanol
Fórmula: C₁₂H₁₆BrNO₃S
Número MDL : MFCD18782897
Número CAS: 1041026-55-4
Encomendar
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C