Print…
2-Bromospiro[9H-fluorene-9,9'-[9H]xanthene] ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-Bromospiro[fluorene-9,9'-xanthene]
B5842-1G B5842-5G
TCIAB5842-1GEA 35 EUR
TCIAB5842-1G TCIAB5842-5G
2-Bromospiro[9H-fluorene-9,9'-[9H]xanthene] ≥98.0% (por GC)
2-Bromospiro[9H-fluorene-9,9'-[9H]xanthene]
Fórmula: C₂₅H₁₅BrO
Peso Molecular: 411.30 g/mol
Número MDL : MFCD29050113
Número CAS: 899422-06-1
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %