Print…
Bis[2-[2-(2-chloroethoxy)ethoxy]ethyl]ether ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5839-1G B5839-5G
TCIAB5839-1GEA 68 EUR
TCIAB5839-1G TCIAB5839-5G
Bis[2-[2-(2-chloroethoxy)ethoxy]ethyl]ether ≥97.0% (por GC)
Bis[2-[2-(2-chloroethoxy)ethoxy]ethyl]ether
Fórmula: C₁₂H₂₄Cl₂O₅
Ponto de ebulição: 162°C
Ponto de Fusão: -12°C
Número MDL : MFCD00068710
Número CAS: 52559-90-7
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %