Print…
2-Chlorophenethyl bromide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5833-1G B5833-5G
TCIAB5833-1GEA 32 EUR
TCIAB5833-1G TCIAB5833-5G
2-Chlorophenethyl bromide ≥98.0% (por GC)
2-Chlorophenethyl bromide
Fórmula: C₈H₈BrCl
Ponto de ebulição: 112°C
Número MDL : MFCD04117464
Número CAS: 16793-91-2
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %